certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 60
traceable to Ph. Eur. C0460000
traceable to USP 1095506
APIファミリー
carbidopa
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
InChI Key
QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
遺伝子情報
human ... DDC(1644)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1655-1G-PW:
PHR1655-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック