Merck
L0400000
3,4-ジヒドロキシ-L-フェニルアラニン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-L-アラニン, L-3-ヒドロキシチロシン, L-DOPA, レボドパ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
197.19
Beilstein:
2215169
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levodopa
メーカー/製品名
EDQM
mp
276-278 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI Key
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
遺伝子情報
human ... DRD3(1814)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levodopa EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
L0400000:
L0400000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pol Nadal-Jimenez et al.
Journal of bacteriology, 196(14), 2681-2690 (2014-05-13)
The iron binding siderophore pyoverdine constitutes a major adaptive factor contributing to both virulence and survival in fluorescent pseudomonads. For decades, pyoverdine production has allowed the identification and classification of fluorescent and nonfluorescent pseudomonads. Here, we demonstrate that PvdP, a
Nicolas Morin et al.
Experimental neurology, 256, 105-116 (2013-01-31)
The treatment of motor symptoms of Parkinson disease (PD) with the dopamine (DA) precursor, l-3,4-dihydroxyphenylalanine (l-DOPA) introduced 50years ago still remains a very effective medication. However, involuntary movements termed l-DOPA-induced dyskinesias (LID) appear in the vast majority of PD patients
Damian M Herz et al.
Annals of neurology, 75(6), 829-836 (2014-06-04)
In Parkinson disease (PD), long-term treatment with the dopamine precursor levodopa gradually induces involuntary "dyskinesia" movements. The neural mechanisms underlying the emergence of levodopa-induced dyskinesias in vivo are still poorly understood. Here, we applied functional magnetic resonance imaging (fMRI) to
Wei Lu et al.
Nature communications, 5, 4930-4930 (2014-09-16)
Mitophagy is a specialized form of autophagy that selectively disposes of dysfunctional mitochondria. Delineating the molecular regulation of mitophagy is of great importance because defects in this process lead to a variety of mitochondrial diseases. Here we report that mice
Elahe Molaakbari et al.
The Analyst, 139(17), 4356-4364 (2014-07-12)
A novel carbon paste electrode modified with ZnO nanorods and 5-(4'-amino-3'-hydroxy-biphenyl-4-yl)-acrylic acid (3,4'-AAZCPE) was fabricated. The electrochemical study of the modified electrode, as well as its efficiency for the electrocatalytic oxidation of levodopa, is described. The electrode was employed to