Merck
BP685
ベンセラジド 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
DL-セリン 2-(2,3,4-トリヒドロキシベンジル)ヒドラジド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N3O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
293.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benserazide
フォーム
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
InChI Key
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DDC(1644)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Benserazide hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-beneldopa Dispersible Tablets
  • Co-beneldopa Capsules
  • Co-beneldopa Prolonged-release Capsules
  • 生物化学的/生理学的作用
    L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼのインヒビタ-です。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    Yanying Wang et al.
    Nature communications, 12(1), 6314-6314 (2021-11-04)
    Hepatocellular carcinoma (HCC) accounts for the majority of primary liver cancers and is characterized by high recurrence and heterogeneity, yet its mechanism is not well understood. Here we show that N1-methyladenosine methylation (m1A) in tRNA is remarkably elevated in hepatocellular