Merck
B0477000
ベンセラジド 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
DL-セリン 2-(2,3,4-トリヒドロキシベンジル)ヒドラジド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N3O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
293.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benserazide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
InChI Key
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DDC(1644)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benserazide hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼのインヒビタ-です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
B0477000:
B0477000-50MG:
B0477000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wai Kin D Ko et al.
Neurobiology of disease, 70, 138-148 (2014-06-28)
Regulators of G-protein signalling (RGS) proteins are implicated in striatal G-protein coupled receptor (GPCR) sensitisation in the pathophysiology of l-DOPA-induced abnormal involuntary movements (AIMs), also known as dyskinesia (LID), in Parkinson's disease (PD). In this study, we investigated RGS protein
Jacob Wienecke et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(36), 11984-12000 (2014-09-05)
Serotonin (5-HT), an important modulator of both sensory and motor functions in the mammalian spinal cord, originates mainly in the raphe nuclei of the brainstem. However, following complete transection of the spinal cord, small amounts of 5-HT remain detectable below
Sylvia Navailles et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 20(7), 671-678 (2014-04-30)
Serotonin (5-HT) neurons mediate the ectopic release of dopamine (DA) induced by L-DOPA in the Parkinsonian brain. We hypothesized that the participation of noradrenalin transporters (NET) in the clearance of DA may account for the lower effect of L-DOPA in
Dalila Mango et al.
Experimental neurology, 261, 733-743 (2014-09-01)
γ-Aminobutyric acid A receptor (GABAAR)-mediated postsynaptic currents were recorded in brain slices from substantia nigra pars reticulate neurons. The selective adenosine A1 receptor (A1R) antagonist, 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine (DPCPX), increased the frequency, but not the amplitude of spontaneous inhibitory post-synaptic currents (IPSCs)
Yong Wang et al.
Synapse (New York, N.Y.), 68(8), 332-343 (2014-03-07)
l-3,4-Dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) is the most widely used drug for the treatment of Parkinson's disease. Unfortunately, chronic administration of this dopamine precursor causes L-DOPA-induced dyskinesia (LID), which is a debilitating complication whose pathogenesis remains unclear. In this study, we compared gene