Merck
1361009
USP
3,4-ジヒドロキシ-L-フェニルアラニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-L-アラニン, L-3-ヒドロキシチロシン, L-DOPA, レボドパ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
197.19
Beilstein:
2215169
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levodopa
メーカー/製品名
USP
mp
276-278 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI Key
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
遺伝子情報
human ... DRD3(1814)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levodopa USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Carbidopa and Levodopa Tablets
  • Carbidopa and Levodopa Orally Disintegrating Tablets
  • Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1361009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carbidopa and Levodopa Orally Disintegrating Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(1), 759-759 (2022)
Carbidopa and Levodopa Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(5) (2022)
Levodopa
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 2604-2604 (2020)
Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 753-753 (2018)
Pol Nadal-Jimenez et al.
Journal of bacteriology, 196(14), 2681-2690 (2014-05-13)
The iron binding siderophore pyoverdine constitutes a major adaptive factor contributing to both virulence and survival in fluorescent pseudomonads. For decades, pyoverdine production has allowed the identification and classification of fluorescent and nonfluorescent pseudomonads. Here, we demonstrate that PvdP, a