APIファミリー
methylprednisolone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)[C@H](C3)C)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)C
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
PLBHSZGDDKCEHR-LFYFAGGJSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M1755000:
M1755000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック