安全性情報
1435036
USP
Methylprednisolone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
11β-Hydroxy-6α-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O3
CAS番号:
分子量:
314.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methylprednisolone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methylprednisolone Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1435036-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)