Merck
NIST1617B
ケロシン
NIST® SRM® 1617b, (high level)
別名:
Kerosene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.23 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
5 %
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
XRF: suitable
bp
190-250 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Sulphur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Paraffins, Monocycloparaffins, Dicycloparaffins, Alkylbenzenes, Indanes and Tetralins, Naphthalenes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1617B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)