包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Each unit of SRM 1619b contains 100 mL of commercial "No. 6" residual fuel oil, in accordance with the ASTM D396-95 Standard Specification for Fuel oils. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 1619B_cert
SRM 1619B_SDS
SRM 1619B_cert
SRM 1619B_SDS
アプリケーション
This Standard Reference Material (SRM) is primarily intended for calibrating instruments and evaluating methods used to determine total sulfur and mercury in fuel oils or similar matrix.
特徴および利点
- Certified mass fraction values for sulfur and mercury are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Sulfur (S), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F
引火点(℃)
61 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
NIST1619B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)