安全性情報
NIST2259
PCB congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 2259
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 ampules x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
GC/MS: suitable
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of 80 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners in 2,2,4-trimethylpentane (isooctane). This SRM is intended primarily for use in the calibration of chromatographic instrumentation used for the determination of the certified compounds. A unit of SRM 2259 consists of five 2-mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2259_cert
SRM 2259_SDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2259:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)