安全性情報
NIST2261
Chlorinated pesticides in hexane
NIST® SRM® 2261
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
agriculture
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of 15 chlorinated pesticides in hexane and is intended primarily for use in the calibration of gas chromatographic instrumentation used for the determination of chlorinated pesticides. A unit of SRM 2261 consists of five 2 mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2261_cert
SRM 2261_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Hexachlorobenzene, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor epoxide, cis-Chlordane, trans-Nonachlor, Dieldrin, Mirex, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDT
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2261:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)