安全性情報
NIST2778
Mercury in Crude Oil
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
oil
包装
pkg of 50 g (5 x 10 mL)
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
petroleum
保管温度
15-25°C
詳細
One unit of SRM 2778 contains five amber glass ampoules, with each ampoule containing about 10 mL of crude oil.
SRM 2778_cert
SRM 2778_SDS
アプリケーション
The SRM is intended to evaluate the method used in chemical analysis of mercury in crude oil to support with environmental and safety compliance assessments related to oil refining.
特徴および利点
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of mercury in the oil matrix in SRM 2778.
  • The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per kilogram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F
引火点(℃)
-7 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2778:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)