安全性情報
NIST64C
Ferrochromium
NIST® SRM® 64c, high-carbon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This SRM is in the form of fine powder, less than 150μm (100 mesh) for use in checking chemical methods of analysis andin calibration with instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 64C_cert
SRM 64C_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Titanium (Ti), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Arsenic (As), Molybdenum (Mo), Oxygen (O), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST64C:
試験成績書(COA)