安全性情報
NIST689
Ferrochromium silicon
NIST® SRM® 689
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This SRM is in the form of fine powder for use in checking chemical methods of analysis andin calibration with instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 689_cert
SRM 689_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Aluminum (Al), Titanium (Ti), Cobalt (Co), Iron (Fe), Boron (B)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST689:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)