安全性情報
NIST8376
Microbial Pathogen DNA Standards for Detection and Identification
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 20 × 0.1 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
pathogen testing
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST8376:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)