安全性情報
NIST8375
Microbial Genomic DNA Standards for Sequencing Performance Assessment
(MG-001, MG-002, MG-003, MG-004)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
electrophoresis: suitable
アプリケーション
genomic analysis
フォーマット
multi-component solution
詳細
This microbial genomic DNA standard is a reference material (RM) that consists of four vials. The genomic DNA is extracted from cell cultures. Each vial contains approximately 2 µg of microbial genomic DNA in TE buffer (10 mM TRIS, 1 mM EDTA, pH 8.0).
  • MG-001 Salmonella Typhimurium LT2
  • MG-002 Staphylococcus aureus
  • MG-003 Pseudomonas aeruginosa
  • MG-004 Clostridium sporogenes
NIST8375_Cert
NIST8375_SDS
アプリケーション
This reference material (RM) is suitable for validation, optimization, process evaluation, and performance assessment of microbial whole genome sequencing.
特徴および利点
  • Enables the assessment of the performance of high-throughput microbial DNA sequencing methods.
  • It does not assess pre-analytical steps such as DNA extraction as the RM is extracted DNA.
  • Challenges sequencing library preparation, sequencing machines, base calling algorithms, and subsequent bioinformatics analyses.
  • This genomic DNA is extracted from cell cultures.
その他情報
  • Refer to the SDS for additional information on biomaterials, disposal, and transport.
  • Details on expiration, maintenance, usage, storage, preparation, stability, homogeneity, and purity are available in the certificate.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn how water impurities can impact DNA sequencing from Sanger to Next-Gen, single cell sequencing and beyond. High purity water purified using ultrafiltration is optimal for successful sequencing and related techniques.