安全性情報
NISTRM8182
Fatty acid Methyl Esters in 2,2,4-Trimethylpentane
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 6 mg
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Octanoic Acid Methyl Ester, Decanoic Acid Methyl Ester, Dodecanoic Acid Methyl Ester, Tetradecanoic Acid Methyl Ester, Hexadecanoic Acid Methyl Ester, Octadecanoic Acid Methyl Ester, Eicosanoic Acid Methyl Ester, Docosanoic Acid Methyl Ester, Tetracosanoic Acid Methyl Ester, 9-Tetradecenoic Acid Methyl Ester, 9-Hexadecenoic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic Acid Methyl Ester, 9-trans-Octadecenoic Acid Methyl Ester, 11-Octadecenoic Acid Methyl Ester, 11-trans-Octadecenoic Acid Methyl Ester, 9,12-Octadecadienoic Acid Methyl Ester, 9-trans,12-trans-Octadecadienoic Acid Methyl Ester, 9,12,15-Octadecatrienoic Acid Methyl Ester, 6,9,12-Octadecatrienoic Acid Methyl Ester, 11-Eicosenoic Acid Methyl Ester, 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Methyl Ester, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Methyl Ester,
7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid Methyl Ester, 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid Methyl Ester, 13-Docosenoic Acid Methyl Ester, 15-Tetracosenoic Acid Methyl Ester
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8182:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)