Merck
O0240000
オキソリン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5,8-ジヒドロ-5-エチル-8-オキソ-1,3-ジオキソロ[4,5-g]キノリン-7-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO5
CAS番号:
分子量:
261.23
Beilstein:
620635
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxolinic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oxolinic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O0240000:
O0240000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Drug therapy reviews: oxolinic acid.
R Gleckman et al.
American journal of hospital pharmacy, 36(8), 1077-1079 (1979-08-01)
Guyue Cheng et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(30), 7899-7910 (2014-10-31)
Fluoroquinolones (FQNs) are broad-spectrum antibacterial agents widely used in animal husbandry and aquaculture. The residues and antimicrobial resistance of such antibiotics are a major public health concern. To realize multianalyte detection of FQN residues, a genetically modified bacterium, Escherichia coli
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco
Magda Targa Martins et al.
Talanta, 129, 374-383 (2014-08-17)
In routine laboratory work, screening methods for multiclass analysis can process a large number of samples in a short time. The main challenge is to develop a methodology to detect as many different classes of residues as possible, combined with
Diego G Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1379, 83-91 (2015-01-13)
This work involved the optimization and validation of two methods according to the Commission Decision 2002/657/EC directives for determining fluoroquinolones residues in samples of poultry muscle and kidney: ciprofloxacin, danofloxacin, difloxacin, enrofloxacin, flumequine, marbofloxacin, nalidixic acid, norfloxacin, ofloxacin, oxolinic acid