Merck
P0950000
2-フェノキシエタノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
エチレングリコールモノフェニルエーテル, フェニルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
1364011
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenoxyethanol
メーカー/製品名
EDQM
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
密度
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phenoxyethanol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0950000-1EA:
P0950000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S244-S255 (2011-11-01)
A toxicologic and dermatologic review of 2-phenoxyethanol when used as a fragrance ingredient is presented. 2-Phenoxyethanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a primary alcohol. The AAAs are a structurally diverse class of
Angela E Aakhus et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(3), 127-140 (2011-05-17)
Methyldibromoglutaronitrile/phenoxyethanol (Euxyl K 400) is a preservative found in both personal care products and industrial sources. Although Euxyl K 400 initially appeared to have low sensitizing potential, increased prevalence of contact allergy to Euxyl K 400 led to regulatory intervention.
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological