蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
piperazine
メーカー/製品名
EDQM
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
InChI Key
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Piperazine hydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2100000-1EA:
P2100000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical medicine (London, England), 14(4), 409-415 (2014-08-08)
The use of novel psychoactive substances ('legal highs' or 'designer drugs') is increasing worldwide. Patients misusing such substances have been reported to experience severe or prolonged side effects requiring admission to acute or critical care wards. These complications can be
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4639-4648 (2014-04-18)
Chloro-functionalized mesoporous MCM-41, SBA-15, MCM-48 and KIT-6 were synthesized by co-condensation of 3-chloropropyl-trimethoxy-silane (CPTMS) and rice husk ash sodium silicate solution, which is subsequently grafted with a heterocyclic amine, homopiperazine (HPZ). X-ray powder diffraction and BET analysis of the chloro-functionalized