Merck
P2155016
Plastic additive 16
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
CAS番号:
分子量:
514.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
0.2 mmHg ( 163 °C)
メーカー/製品名
EDQM
mp
40-42 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI Key
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Plastic additive 16 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
P2155016-1EA:
P2155016:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)