Merck
P2155017
Plastic additive 17
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Distearyl 3,3′-thiodipropionate, 3,3′-Thiodipropionic acid di-n-octadecyl ester, Dioctadecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid distearyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S[CH2CH2CO2(CH2)17CH3]2
CAS番号:
分子量:
683.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
mp
65-67 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChI Key
PWWSSIYVTQUJQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Plastic additive 17 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
458.6 °F
引火点(℃)
237 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eelco N Pieke et al.
Analytica chimica acta, 975, 30-41 (2017-05-30)
Risk assessment of exposure to chemicals from food and other sources rely on quantitative information of the occurrence of these chemicals. As screening analysis is increasingly used, a strategy to semi-quantify unknown or untargeted analytes is required. A proof of
Pauline Murat et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 128, 106-118 (2019-03-25)
Container-content interactions are common in the food and pharmaceutical industries. However, these studies are more complicated in the cosmetic industry, and it is necessary to ensure consumer safety. The objective of this work was to develop a strategy for the