Merck
PHL83238
Europine N-oxide
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27NO7
CAS番号:
分子量:
345.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+]21(C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)(C)C)C(OC)C)[O-]
InChI
1S/C16H27NO7/c1-10(23-4)16(21,15(2,3)20)14(19)24-9-11-5-7-17(22)8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3
InChI Key
UPYLKTQCLCBJQP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL83238-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)