Merck
PHL83433
Erucifoline N-oxide
phyproof® Reference Substance
別名:
Erucifoline A N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO7
CAS番号:
分子量:
365.38
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N]21(=O)C3C(OC(=O)\C(=C/C)\CC4(OC4(C(=O)OCC3=CC2)C)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO7/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,26-18)16(22)24-9-12-4-6-19(23)7-5-13(14(12)19)25-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83433-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Intermedine phyproof® Reference Substance
PHL82424
Intermedine
Heliotrine phyproof® Reference Substance
PHL80403
Heliotrine