Merck
PHL83534
Quercetin 7-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-rhamnoside, 7-Rhamnosylquercetin, Vincetoxicoside B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(25)17(27)19(29)21(30-7)31-9-5-12(24)14-13(6-9)32-20(18(28)16(14)26)8-2-3-10(22)11(23)4-8/h2-7,15,17,19,21-25,27-29H,1H3/t7-,15-,17+,19+,21-/m0/s1
InChI Key
QPHXPNUXTNHJOF-XNFUJFQVSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83534-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)