Merck
PHL83535
Quercetin 3-O-rutinoside-7-O-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rutinoside 7-glucoside, 3-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Quercetin 3-rhamnoglucoside 7-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40O21
CAS番号:
分子量:
772.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: withania
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83535-10MG:
PHL83535-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)