Merck
PHL82640
Quercetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
7-O-β-D-glucopyranoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-glucoside, Quercimeritrin, Quercimeritroside, Quercimetrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O12
CAS番号:
分子量:
464.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H22O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)31-8-4-11(25)14-12(5-8)32-20(18(29)16(14)27)7-1-2-9(23)10(24)3-7/h1-5,13,15,17-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,18?,19-,20?,21-/m1/s1
InChI Key
BJAHHJOBSKZTFE-QOFRXWOZSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82640-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
Enkhtaivan Gansukh et al.
Food chemistry, 334, 127508-127508 (2020-07-28)
Quercetin, a potential polyphenolic which possesses several biological effects. The influenza virus polymerase basic 2 (PB2) subunit of RNA polymerase responsible for replication, degree of virus conservation and active target site for designing specific antivirals. The quercetin derivatives downloaded from