Merck
PHL89566
Aristolochic acid II
phyproof® Reference Substance
別名:
Aristolochic acid B, 6-Nitrophenanthro(3,4-d)-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid II, Noraristolochic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9NO6
CAS番号:
分子量:
311.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C1=C2C([N+]([O-])=O)=CC3=CC=CC=C3C2=C4OCOC4=C1)=O
InChI
1S/C16H9NO6/c18-16(19)10-6-12-15(23-7-22-12)14-9-4-2-1-3-8(9)5-11(13(10)14)17(20)21/h1-6H,7H2,(H,18,19)
InChI Key
MEEXETVZNQYRSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89566-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
クロタリン phyproof® Reference Substance
PHL89251
クロタリン
酢酸 analytical standard
Supelco
71251
酢酸