product name
アリストロキン酸I, powder
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
色
yellow
mp
269-270 °C
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 高速液体クロマトグラフィーによるAristolochia sprucei粗抽出物の分析のスタンダードとして
- ヒストン脱アセチル化酵素3(HDAC3)異常および腎線維症に対するその効果の研究
- マウスにおける急性アリストロキア酸腎症の誘発とmiRNAおよびmRNAの発現に対するその効果の研究
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A5512-25MG:
A5512-VAR:
A5512-BULK:
A5512-100MG:
A5512-1G:
A5512-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research