Merck
PHL89616
クロマニンクロリド
phyproof® Reference Substance
別名:
アステリン, クリサンテミン, グルコシアニジンクロリド, シアニジン 3-O-グルコシドクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21ClO11
CAS番号:
分子量:
484.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI Key
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, and inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
It is a chloride salt of the anthocyanidin glycoside, cyanidin-3-glucoside. Cyanidin 3-glucoside is the major anthocyanin found in legumes, such as black soybean, common bean, cowpea, and lentils. It is known to show antioxidant, anti-inflammatory, antitumor, and antihypertensive properties.
生物化学的/生理学的作用
アントシアニン。酸化防止剤。その神経保護特性が研究されています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea sambucus zingiber echinacea sambucus zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89616-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katia Arena et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 415(13), 2371-2382 (2022-07-15)
In this work, a comprehensive two-dimensional liquid chromatography system, comprised of a ZIC-HILIC and C18 columns in the first and second dimensions, respectively, was tuned and employed for attaining high resolution profiles of the polyphenolic pattern in seven commercial berry