Merck
PHL89849
Alpinetin
phyproof® Reference Substance
別名:
7-Hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-5-methoxyflavanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O4
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(OC)=C1)C3=O
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-14-7-11(17)8-15-16(14)12(18)9-13(20-15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,13,17H,9H2,1H3
InChI Key
QQQCWVDPMPFUGF-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89849-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)