certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1683606
蒸気密度
9.7 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 107 °C)
APIファミリー
triethyl citrate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
311.0 °F - closed cup
引火点(℃)
155 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1153-1G:
PHR1153-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック