Merck
388351
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-acetylcitrate
99%
別名:
Acetyl triethyl citrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC(COOCH2CH3)(CH2COOCH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
318.32
Beilstein:
1804947
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388351-VAR:
388351-BULK:
388351-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)