certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001055
traceable to USP 1009901
蒸気圧
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
詳細
API family: acetyltributyl citrate
APIファミリー
acetyltributyl citrate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChI Key
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
422.6 °F - closed cup
引火点(℃)
217 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
PHR1156-1G:
PHR1156-1G-PW:
試験成績書(COA)