Merck
72844
Supelco
トリオクチルトリメリタート
analytical standard
別名:
トリメリット酸トリス(2-エチルヘキシル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
CAS番号:
分子量:
546.78
Beilstein:
2683525
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChI Key
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
435.2 °F - closed cup
引火点(℃)
224 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
72844-VAR:
72844-BULK:
72844-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)