蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
707 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChI Key
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77403-BULK:
77403-VAR:
77403-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック