Merck
Y0001055
2-アセチルクエン酸トリブチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アセチルクエン酸トリブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C[CO2(CH2)3CH3][CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
402.48
Beilstein:
2303316
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
詳細
API family: acetyltributyl citrate
APIファミリー
acetyltributyl citrate
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChI Key
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tributyl acetylcitrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
422.6 °F - closed cup
引火点(℃)
217 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
Y0001055-1EA:
Y0001055:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)