certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. D0430000
APIファミリー
dequalinium
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
≥300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dequalinium chloride (DECA) is a cationic, lipophilic mitochondrial toxin which can act as a cyctotoxic agent on the mitochondrial membrane of specific epithelial carcinoma cells, by inhibiting the cellular energy production. It can have useful applications in cancer therapy.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1300-500MG-PW:
PHR1300-500MG:
試験成績書(COA)