Merck
PHR1696
Supelco
ファムシクロビル
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ファムシクロビル, 2-(2-(2-アミノ-9H-プリン-9-イル)エチル)-1,3-プロパンジオールジアセタートエステル, BRL 42810
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19N5O4
CAS番号:
分子量:
321.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1269152
APIファミリー
famciclovir
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(C)=O
InChI
1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
InChI Key
GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Famciclovir is an antiviral drug, which is predominantly used in the treatment of herpes virus infection. It is an inactive prodrug, which on administration, undergoes rapid biotransformation to penciclovir.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
Famciclovir may be used as a reference standard for the determination of the analyte in bulk drug and pharmaceutical formulations by spectrophotometry and high performance liquid chromatography.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
ファムシクロビルは、抗レトロウイルス薬となるグアノシン類縁体で、ヘルペスウイルス感染症およびB型肝炎の治療に用いられます。ファムシクロビルは、速やかにペンシクロビルに変換されます。ウイルスチミジンキナーゼは、ペンシクロビルを一リン酸型にリン酸化し、これが細胞のキナーゼによってペンシクロビル三リン酸へと次々に変換されます。ペンシクロビル三リン酸は、ウイルス性DNAポリメラーゼひいてはウイルス増殖を競合的に阻害します。長期間投与すると、耐性を生じる可能性があります。多くの場合、DNAポリメラーゼ遺伝子の逆転写酵素ドメインに変異を有する既存の耐性菌株が選択された結果として顕在化されます。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3254 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1696-1G-PW:
PHR1696-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development and Validation of liquid chromatographic and UV derivative spectrophotometric methods for the determination of famciclovir in pharmaceutical dosage forms
Srinubabu G, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(6), 819-822 (2006)
Famciclovir
Perry CM and Wagstaff AJ
Drugs, 50(2), 396-415 (1995)
Development and validation of LC method for the determination of famciclovir in pharmaceutical formulation using an experimental design
Vishnumulaka S, et al
Journal of Chemistry, 5(1), 58-67 (2008)
Famciclovir
USP42/NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 39(1)(1), 1771-1771 (2018)