PHR1725
Glimepiride cis-Isomer (Glimepiride Related Compound A)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(cis-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, 1-[[p-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(cis-4-methylcyclohexyl)urea, Glimepiride cis-isomer
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1292314
APIファミリー
glimepiride
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 40 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C)c1ccc(cc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19+
InChI Key
WIGIZIANZCJQQY-UWUNEBHHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1725-40MG:
PHR1725-40MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)