PHR2556
Prednisolone Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
prednisolone
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h3-5,7,9,14-16,18,22,24,26H,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
WFFSJFFZKKRVOE-VWUMJDOOSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR2556-50MG:
試験成績書(COA)