certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP292
traceable to Ph. Eur. P2810000
traceable to USP 1557000
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
prednisolone
フォーム
solid
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2816-500MG:
試験成績書(COA)