Merck
PHR2724
Supelco
酸化亜鉛
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 500 mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
CAS番号:
分子量:
81.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1724747
APIファミリー
zinc oxide
形状
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2724-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)