PHR3624
Levalbuterol Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(1R)-1-(4-(Benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-(tert-butylamino)ethan-1-ol, (R)-α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-4-(phenylmethoxy)-1,3-benzenedimethanol, (R)-4-Benzyl albuterol
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1358842
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
InChI Key
ICDQPCBDGAHBGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3624-50MG:
試験成績書(COA)