Merck
SML0138
Sigma-Aldrich
レバルブテロール 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-サルブタモール 塩酸塩, レボサルブタモール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
275.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -25 to -35°, c = 0.1 in H2O
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
H2O: ≥15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI Key
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Levalbuterol hydrochloride may be used in β2-adrenergic-mediated cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
レバルブテロール(レボサルブタモール)はアルブテロールの異性体であり、アルブテロールよりも強力に作用します。レバルブテロールはβ-アドレナリン受容体アゴニストです;喘息やCOPDの治療に使用される気管支拡張薬
Levalbuterol is (R)-albuterol that exhibits bronchodilator effect and is more effective than racemic albuterol for the treatment of exacerbation of asthma in pediatric populations.
特徴および利点
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0138-10MG:
SML0138-VAR:
SML0138-50MG:
SML0138-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Madhu D Hardasmalani et al.
Pediatric emergency care, 21(7), 415-419 (2005-07-20)
To compare levalbuterol and racemic albuterol for the treatment of acute exacerbation of asthma in pediatric population. Prospective, double-blind, randomized research trial in a pediatric emergency department of an urban tertiary care hospital. Children 5 to 21 years with a
資料
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.