Merck
S0150000
サルブタモール ヘミ硫酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α1-[(tert-ブチルアミノ)メチル]-4-ヒドロキシ-1,3-ベンゼンジメタノール ヘミ硫酸塩, アルブテロール硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO3 · 0.5H2SO4
CAS番号:
分子量:
288.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
albuterol, salbutamol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Salbutamol sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
S0150000-1EA:
S0150000:
S0150000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Padhukasahasram et al.
The pharmacogenomics journal, 14(4), 365-371 (2014-01-15)
Inhaled short-acting beta-agonist (SABA) medication is commonly used in asthma patients to rapidly reverse airway obstruction and improve acute symptoms. We performed a genome-wide association study of SABA medication response using gene-based association tests. A linear mixed model approach was
Khalid Alansari et al.
Pediatrics, 132(4), e810-e816 (2013-09-18)
Determine whether dexamethasone treatment added to salbutamol reduces time to readiness for discharge in patients with bronchiolitis and possible asthma. We compared efficacy and safety of dexamethasone, 1 mg/kg, then 0.6 mg/kg for 4 more days, with placebo for acute
Mariam Mamlouk et al.
The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma, 50(4), 334-341 (2013-02-15)
The aim of this study was to characterize the permeability kinetics of salbutamol sulfate, a commonly used β2-agonist in the treatment of asthma exacerbation, across Calu-3 respiratory epithelial cell monolayers in the presence of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), as they
Marc L Decramer et al.
International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 8, 53-64 (2013-02-05)
Inhaled long-acting bronchodilators are the mainstay of pharmacotherapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Both the twice-daily long-acting β(2)-adrenoceptor agonists (LABAs) salmeterol and formoterol and the once-daily LABA indacaterol are indicated for use in COPD. This review examines current evidence
Abebaw M Yohannes et al.
International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 8, 117-125 (2013-03-22)
Tiotropium bromide is an anticholinergic agent that has gained worldwide acceptance as a first-line, once daily maintenance therapy for patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease. The purpose of this review is to synthesize the evidence base in the past