Merck
BP451
サルブタモール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
α-[(tert-ブチルアミノ)メチル]-4-ヒドロキシ-m-キシレン-α,α′-ジオール, アルブテロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO3
CAS番号:
分子量:
239.31
Beilstein:
6405698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
salbutamol, albuterol
形状
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
InChI Key
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Salbutamol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
β2-アドレナリンレセプタ-アゴニスト。
包装
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
BP451:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)