安全性情報
PHR8708
Supelco
(+)-エスゾピクロン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(+)-(5S)-6-(5-クロロピリジン-2-イル)-7-オキソ-6,7-ジヒドロ-5H-ピロロ[3,4-b]ピラジン-5-イル4-メチルピペラジン-1-カルボキシレート, (S)-ゾピクロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN6O3
CAS番号:
分子量:
388.81
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1255850
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI Key
GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8708-100MG:
PHR8708-200MG:
試験成績書(COA)