安全性情報
QC1210
Supelco
pH - 100mL
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-027-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
アナライト
詳細
    pH 5-10 units
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1210-500ML:
QC1210-100ML:
QC1210-250ML:
QC1210-20ML:
QC1210-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4