安全性情報
QC1060
Supelco
アニオン - WP
pkg of 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-051
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
A single standard for dilution up to 2 L.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FQC1060-20ML:
QC1060-20ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5